Learn More
Applied Biosystems™ Dosages de détection des mutations TaqMan™
Code produit 15205624 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
150 μL
Conditionnement:
10 unités
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15205624 150 μL 10 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Code produit 15205624 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4465804
La curiosité n’a pas de limite
Utilisez le code promo 27966
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 13-10-2026
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Dosages de détection des mutations TaqMan
Les tests de détection de mutations TaqMan™ détectent les mutations somatiques dans les gènes associés au cancer. Ces tests sont basés sur la technologie TaqMan™ PCR (castPCR™) spécifique de l’allèle compétitif. Spécifique et sensible, le castPCR™ peut détecter l’ADN muté rare parmi l’ADN de type sauvage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Tests de détection de mutations TaqMan™, 150 μl, conçus pour répondre à ces limitations, ainsi que pour fournir une méthode permettant de quantifier précisément le pourcentage de mutations spécifiques du cancer dans un échantillon
Type de produit Dosages de détection des mutations TaqMan™
Quantité 150 μL