Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Mutation Detection IPC Reagent Kit
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Les réactifs IPC peuvent distinguer un résultat négatif cible de mutation d’un résultat d’échec de PCR.Le kit de réactifs IPC TaqMan™ pour la détection des mutations est préoptimisé pour une utilisation avec les dosages de détection de mutations TaqMan™.Les réactifs IPC peuvent être duplexés avec n’importe quel dosage de détection de mutation TaqMan™ et échantillon d’ADNg, sans compromettre l’efficacité de la réaction de détection de mutation.Cette fonctionnalité permet aux dosages de détection de mutations de détecter de faibles copies d’ADN muté en présence d’un signal PCR positif fort provenant des réactifs IPC.
Le kit de réactifs IPC TaqMan™ pour la détection des mutations contient :de l’ADN modèle IPC exogène 50X (200μl) ; un modèle synthétique contenant la cible d’ADN non humain exogène pour le dosage ; un mélange IPC exogène 10X (1 ml) ; un dosageTaqMan™ limité à l’amorce conçu pour amplifier une cible d’ADN exogène et non humain [le mélange comprend deux amorces pour PCR, la sonde TAMRA™ (marquage au colorant VIC™)]
Instruments compatibles :Le kit de réactifs IPC TaqMan™ pour la détection des mutations est compatible avec les systèmes de PCR en temps réel Applied Biosystems™ ViiA™ 7, 7900HT, 7500, 7500 Fast et StepOnePlus™.
Types d’échantillon compatibles :Le kit peut être utilisé avec des échantillons FFPE, des lignées cellulaires et des échantillons frais congelés.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Concentration | 10X |
| Contenu et stockage | Jeu(x) et modèle(s) d’amorces-sondes de contrôle |
| Modèle de contrôle | ADN non humain |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| Forme | Congelé |
| GC-Rich PCR Performance | Faible |
| Méthode PCR | qPCR |
| Vitesse de réaction | Rapide |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7500 Fast, Système 7500, StepOnePlus™, Système ViiA™ 7 |
| Marqueur ou colorant | TAMRA, VIC |
| Afficher plus |