Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Non-coding RNA Assay
Code produit 11620129 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
L (2900 rxns), sur commande
M (750 rxns), sur commande
S (360 rxns), sur commande
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11620129 S (360 rxns), sur commande 1 pièce
11630129 M (750 rxns), sur commande 1 pièce
11650129 L (2900 rxns), sur commande 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11620129 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4426961
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Spécification
Contenu et stockage 1 tube contenant un mélange de dosage préformulé 20X (tailles S et M) ou 60X (taille L) (1 sonde et 2 amorces).
Conserver entre -15 et -25°C.
Concentration 60 X
Méthode de détection Amorce-sonde
Format Tube
Nbre de réactions 360 réactions
Méthode PCR qPCR
Gamme de produits TaqMan
Type de produit Dosage de l’ARN non codant
Quantité S (360 rxns), sur commande
Vitesse de réaction Rapide
Conditions d’expédition Température ambiante
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • TQMN NONCODING RNA ASSAY MTO S
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Formamide