Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ OpenArray™ Genotyping Master Mix
Code produit 15569992 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15569992 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15569992 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4404846
 Article restreint
En stock
Ce mélange concentré 2X est optimisé pour le génotypage SNP à l’aide des plaques de génotypage SNP TaqMan™ OpenArray™.
  • Méthode PCR : qPCR
  • Compatibilité avec la sonde Primer-Probe à démarrage à chaud intégrée : TaqMan™
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2 X
Contenu et stockage Comprend le Master Mix de génotypage TaqMan™ OpenArray™, avec l’ADN polymérase AmpliTaq Gold™ UP (ultra pur), les dNTP et les composants de mélange optimisés. Cette boîte contient un flacon de 5 ml, suffisant pour 32 plaques. Conserver entre 2 et 8°C.
Méthode de détection Amorce-sonde
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq Gold
Vitesse de réaction Étalon
Technique Génotypage SNP (basé sur la PCR en temps réel)
À utiliser avec (équipement) OpenArray™
Cible de génotypage Enzymes métabolisant les médicaments, SNP (connus)
Colorant de référence passive ROX (pré-mélangé)
Gamme de produits OpenArray, TaqMan
Type de produit Master Mix de génotypage
Quantité 1 kit
Conditions d’expédition Glace humide
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Fidélité (par rapport à Taq) 2 X
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start intégrée
Type d’échantillon ADN