Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ OpenArray™ Real-Time PCR Master Mix
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
- Chimie à démarrage à chaud pour assurer la stabilité de la température ambiante
- Optimisé pour une utilisation avec les panneaux d’expression génétique TaqMan™ OpenArray™ produisant des résultats reproductibles, spécifiques et sensibles
- Pour une utilisation avec les panneaux de microARN OpenArray,™ les panneaux de voies d’expression génétique OpenArray™ et d’autres applications d’expression génétique au format OpenArray™
- Prêt à l’emploi sans additifs supplémentaires requis
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver entre -5 et -30°C jusqu’à la première utilisation, puis à 2–8°C. |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| Forme | Liquide |
| Format | Tube |
| Méthode PCR | 2-step RT-qPCR |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| Technique | Intensité de fluorescence |
| À utiliser avec (équipement) | OpenArray™ |
| Gamme de produits | OpenArray, TaqMan |
| Type de produit | Master Mix de qPCR |
| Afficher plus |