Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ OpenArray™ RT PCR, Inventoried Format 56 QuantStudio™ 12K Flex
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Concevez votre propre plaque de PCR en temps réel, à partir de plus de 1,3 million de dosages d’expression génétique TaqMan®.Ensuite, il vous suffit de mélanger l’échantillon et le Master Mix, de charger le tout sur la plaque OpenArray®, de refermer, d’effectuer un cycle et d’imager.Le flux de travail suivant permet à une personne de valider ou de sélectionner jusqu’à 576 échantillons en une journée.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Store in freezer (-5° to -30°C). |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| Format | Format 56 |
| GC-Rich PCR Performance | Faible |
| Méthode PCR | qPCR |
| À utiliser avec (équipement) | Système QuantStudio™ 12K Flex |
| Gamme de produits | OpenArray, QuantStudio, TaqMan |
| Type de produit | Système PCR en temps réel |
| Quantité | Format de matrice 56 |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel (qPCR) |