Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Protein Assays Buffer Kit
Code produit 12027799 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4000 réactions
Conditionnement:
4000 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12027799 4000 réactions 4000 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12027799 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4448571
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Kit de tampons pour dosages de protéines TaqMan™
Le kit de tampons pour dosages de protéines TaqMan™ contient les tampons nécessaires à la préparation des sondes de dosage et à leur utilisation dans les expériences de dosages de protéines TaqMan. Le kit contient des tampons de dilution et un tampon de stockage, qui sont tous utilisés en association avec le kit de sondes d’oligonucléotides pour dosages protéiques TaqMan™.(4448549)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit, tampon de dosage
Méthode de détection Détection amorce-sonde
À utiliser avec (équipement) Système 7500 Fast, système 7500, système 7900HT Fast, système 7900HT, StepOnePlus™, mode rapide
Contenu et stockage Le kit de tampons de dosage protéique TaqMan™ contient les tampons requis pour la préparation des sondes de dosage et est utilisé en combinaison avec le kit de sondes Oligo pour dosages protéiques TaqMan™ (4448549)
Hot Start Non
Marqueur ou colorant FAM
Type d’échantillon Tissus, cellules
Conditions d’expédition Glace carbonique
Gamme de produits TaqMan
À utiliser avec (application) Dosage de ligature de proximité
Quantité 4000 réactions