Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Ribosomal RNA Control Reagents
Code produit 10753637 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1,000 reactions
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10753637 1,000 reactions 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10753637 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4308329
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Réactifs de contrôle de l’ARN ribosomal TaqMan™
Les réactifs de contrôle de l’ARN ribosomique Applied Biosystems™ TaqMan™ sont conçus pour détecter le gène de l’ARN ribosomique (ARNr) 18S. Les séquences de sondes et d’amorces TaqMan™ ont été conçues conformément aux Recommandations pour le développement rapide de dosages. La sonde TaqMan™ et les séquences d’amorces sont conservées dans un groupe diversifié d’eucaryotes, notamment chez l’humain, le rat, la souris, le Xenopus, le Saccharomyces, le Giardia et l’Arabidopsis. Les niveaux d’ARN ribosomique fournissent un contrôle endogène pour les études de quantification par PCR.
  • Les amorces préconçues et les sondes TaqMan™ évitent la préparation des dosages
  • Les recommandations de développement de dosage rapide peuvent minimiser le temps d’optimisation
  • Composants séparés qui offrent une configuration des dosages plus souple
    Recommandations exhaustives incluses
    Applied Biosystems™ a développé un ensemble exhaustif de recommandations pour garantir une utilisation réussie des réactifs et des instruments PCR en temps réel Applied Biosystems™. Ces directives sont simples et faciles à suivre. De nombreuses variables classiques, comme la concentration de chlorure de magnésium et le protocole de cycle thermique lui-même, ont été standardisées, réduisant considérablement la durée du développement du dosage.
    Normalisation intégrée
    Tous les kits de réactifs PCR en temps réel Applied Biosystems™ contiennent une référence interne passive pour normaliser les fluctuations de fluorescence non liées à la PCR. La normalisation avec une référence interne passive minimise la variabilité de puits-à-puits qui peut avoir toutes sortes de causes, comme des erreurs de pipetage et l’évaporation de l’échantillon. La référence passive est également essentielle à l’obtention de résultats précis lorsque plusieurs sondes (avec différents colorants rapporteurs) sont combinées dans un seul tube.
    Remarques sur l’utilisation
    Les réactifs de contrôle de l’ARN ribosomal TaqMan™ peuvent être utilisés avec le mélange maître de PCR universel TaqMan™ ou les réactifs de base de PCR TaqMan™ pour la réaction en chaîne de la polymérase (PCR).
    Les réactifs de contrôle de l’ARN ribosomal TaqMan™ peuvent être utilisés avec les réactifs de mélange maître pour RT-PCR TaqMan™ One-Step, les réactifs essentiels pour RT-PCR TaqMan™ EZ ou les réactifs pour RT-PCR TaqMan™ Gold pour une réaction en chaîne de transcription inverse en une étape (RT-PCR).
    Avis à l’acheteur
    Clause de non-responsabilité de la licence : Les réactifs de contrôle de l’ARN ribosomique TaqMan™ sont optimisés pour une utilisation dans la réaction en chaîne de la polymérase (PCR) couverte par les brevets appartenant à Roche Molecular Systems, Inc. et F. Hoffmann-La Roche Ltd. Aucune licence en vertu de ces brevets relative à l’utilisation du procédé de PCR n’est conférée expressément ou implicitement à l’acheteur par l’achat de ces produits. Une licence d’utilisation du processus de PCR visant certaines activités de recherche et développement accompagne l’achat de certains réactifs Applied Biosystems™ en cas d’utilisation conjointe avec un thermocycleur autorisé, ou est disponible auprès d’Applied Biosystems™. Pour de plus amples informations sur l’acquisition de licences d’utilisation du processus PCR, veuillez contacter le directeur chargé des licences de la société Applied Biosystems™, 850 Lincoln Centre Dr., Foster City, California 94404 ou Roche Molecular System, Inc., 1145 Atlantic Avenue, Alameda, California 94501.
    Les sondes TaqMan™ sont protégées par un brevet aux États-Unis 5,723, 591 et par les homologues et brevets étrangers en cours d’obtention appartenant à Applied Biosystems™, et susceptibles d’être protégés par les brevets aux États-Unis 5,801,155 et 6,084,102 par des homologues étrangers sous licence Applied Biosystems™.
    Remarque : Consultez le manuel de l’utilisateur ou la notice pour obtenir des informations sur la licence restreinte et sur la marque. Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Jeu(x) et modèle(s) d’amorces-sondes de contrôle
    Modèle de contrôle ARN de contrôle d’origine humaine
    Format Tube
    GC-Rich PCR Performance Faible
    Méthode PCR RT-qPCR en 1 étape
    Vitesse de réaction Étalon
    Symbole de gène(s) 18S
    Modification interne de la sonde Extincteur Tamra™ (3’), VIC™ (5’)
    Marqueur ou colorant VIC
    Gamme de produits TaqMan
    Type de produit Réactifs de PCR en temps réel
    Quantité 1,000 reactions
    Conditions d’expédition Glace carbonique
    Espèces S. cerevisiae, humain, rat, xenopus, giardia, souris, arabidopsis
    Suffisant pour 1000 réactions
    Cible ARNr 18S
    Nbre de réactions 1000 réactions