Learn More
TaqMan™, RNA-to-CT™ Kit en 1 étape TaqMan™ RNA-to-CT™
Code produit 10158014 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
2000 réactions
200 réactions
40 réactions
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
200 réactions
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10158014 40 réactions 1 pièce
10734807 200 réactions 200 réactions
10045714 2000 réactions 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10158014 Fournisseur TaqMan™, RNA-to-CT™ Code fournisseur 4392653
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Permet une quantification uniforme des cibles d’ARN pour une variété de dosages et est validée par la bibliothèque des dosages d’expression génétique TaqMan™ complète Applied Biosystems™.
Le kit TaqMan™ RNA-to-CT™ One-Step est recommandé pour diverses applications incluant les études d’expression génétique générales, la recherche de marqueurs biologiques et la validation de microarray.
  • Précis sur une large échelle dynamique pour des performances fiables
  • Sensibilité élevée, permettant la détection d’un petit nombre de copies et une évaluation quantitative précise
  • Validé avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ pour une configuration expérimentale facile
  • Des performances homogènes avec un large éventail de cibles, notamment des séquences riches en AT, riches en GC et longues
  • Moins d’étapes de pipetage, donc moins de temps de manipulation et un risque d’erreur plus faible
Efficace sur un large éventail de concentrations d’entrée,
  • Une flexibilité maximale dans la quantité d’entrée du modèle ARN nécessite une efficacité PCR en temps réel optimale pour une large gamme de quantités de modèles
  • Le résultat est comparable à celui du kit en TaqMan™ RNA-to-CT™ 2-Step et représente une amélioration significative de la plage dynamique et de la sensibilité par rapport aux réactifs TaqMan™ One-Step RT-PCR Master Mix.
Une sensibilité élevée à une faible concentration de cibles
  • La sensibilité du kit TaqMan™ RNA-to-CT™ One-Step a été validée en utilisant une matrice d’ARN synthétique pour lequel le nombre de copies est connu avec précision.
  • Une erreur d’échantillonnage importante se produit lorsque l’on mesure de faibles quantités d’une cible ; une analyse statistique est donc requise pour une évaluation correcte en utilisant plusieurs répétitions.
  • L’analyse statistique indique une confiance élevée en termes d’évaluation quantitative des échantillons, basée sur un essai T (tableau I), homogène avec seulement 10 copies de la cible.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Suffisant pour 40 réactions à un volume de réaction de 50 µl. Inclut :
• 1 tube de 1 ml de Master Mix 2X contenant de l’ADN polymérase UP AmpliTaq Gold™, des dNTP (y compris dUTP), la référence passive 1 et des composants tampon optimisés. Conserver entre -15 et -25°C.
• 1 tube de 50 µl de mélange enzymatique 40X RT contenant de la transcriptase inverse UP ArrayScript™, un inhibiteur de RNase. Conserver entre -15° et -30°C.
La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse).
Méthode de détection Amorce-sonde
Méthode PCR RT-qPCR en 1 étape
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq Gold
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, Standard Mode
Colorant de référence passive ROX (pré-mélangé)
Gamme de produits RNA-to-CT, TaqMan
Type de produit Kits de RT-PCR en une étape
Pureté ou qualité UP (Ultra Pure)
Quantité 40 reactions
Transcriptase inverse ArrayScript™ UP
Conditions d’expédition Glace humide
Suffisant pour 40 réactions
À utiliser avec (application) Expression génétique
Nbre de réactions 40 réactions
Type d’échantillon ARN