Learn More
Applied Biosystems™ Dosage de la RNase P TaqMan™, colorant VIC™ / sonde QSY™
Code produit 17158705 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 reactions
Conditionnement:
250 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17158705 250 reactions 250 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Code produit 17158705 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A30064
La curiosité n’a pas de limite
Utilisez le code promo 27966
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-10-2026
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Dosage de la RNase P TaqMan™, colorant VIC™ / sonde QSY™
  • Le dosage de la RNaseP Applied Biosystems™ TaqMan™ avec la sonde QSY™ marquée par un colorant VIC™ fournit un dosage préformulé pour la quantification de la RNase P humaine. Ce dosage permet la quantification de l’expression génétique relative dans des échantillons d’ADNc lorsqu’il est utilisé avec d’autres dosages d’expression génétique.
  • Il se compose d’une sonde QSY marquée par un colorant VIC et d’amorces directes et inverses spécifiques à la séquence. Le dosage peut être utilisé pour les réactions de PCR multiplexes ou uniplexes. Pour un dosage avec une sonde marquée au colorant ABY™ plutôt qu’avec une sonde marquée au colorant VIC, voir le n° de catalogue 4485714.
  • Éliminez la durée de conception du dosage à l’aide d’amorces préconçues et d’une sonde TaqMan marquée au colorant VIC préconçue
  • Minimisez la durée d’optimisation expérimentale
  • À utiliser en conjonction avec les dosages d’expression génétique préconçus marqués au colorant FAM™
  • Gagnez du temps dans la conception, la formulation et les tests de dosage en utilisant le dosage de la RNase P TaqMan comme contrôle lors de la quantification de l’expression génétique. Cet ensemble de sondes et d’amorces préconçues vous permet de normaliser la quantité d’ARN ou d’ADN de l’échantillon dans une réaction lorsqu’il est utilisé avec un échantillon témoin. Lorsqu’il est utilisé avec d’autres dosages d’expression génétique, il permet la quantification de l’expression génétique relative dans des échantillons d’ADNc.
  • Le colorant VIC est optimisé pour une utilisation avec le deuxième filtre de nos instruments de PCR en temps réel QuantStudio™, ViiA™ 7 et de la série 7500.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 20X
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C).
Amorce Amorces pour PCR en temps réel
Gamme de produits QSY, TaqMan, VIC
Type de produit Master Mix de qPCR
Quantité 250 reactions
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée
Suffisant pour 250 réactions à 20 μl
À utiliser avec (application) Expression génétique
Nbre de réactions 250 réactions