Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P Detection Reagents Kit
Code produit 10086224 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 reactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10086224 100 reactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10086224 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4316831
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Kit de réactifs de détection de RNase P TaqMan™
Le kit de réactifs de détection de RNase P Applied Biosystems™ TaqMan™ offre les composants requis pour détecter et quantifier les copies génomiques du gène de RNase P humain en utilisant le dosage de la nucléase 5’. Le gène de RNase P humain est un gène à une seule copie qui encode la partie de l’ARN correspondant à l’enzyme RNase P. Ce dosage de la nucléase 5’ emploie le Master Mix pour PCR universelle TaqMan™ ou les réactifs essentiels de PCR TaqMan™ pour la PCR en utilisant l’ADN génomique humain fourni comme modèle.
  • Les amorces préconçues et les sondes TaqMan™ évitent la préparation des dosages
  • L’amorce facile à utiliser et le mélange de sondes TaqMan™ minimisent le temps de configuration du dosage
  • Les recommandations de développement de dosage rapide peuvent minimiser le temps d’optimisation
    Recommandations exhaustives incluses
    Applied Biosystems™ a développé un ensemble exhaustif de recommandations pour garantir une utilisation réussie des réactifs et des instruments PCR en temps réel Applied Biosystems™. Ces directives sont simples et faciles à suivre. De nombreuses variables classiques, comme la concentration de chlorure de magnésium et le protocole de cycle thermique lui-même, ont été standardisées, réduisant considérablement la durée du développement du dosage.
    Normalisation intégrée
    Tous les kits de réactifs PCR en temps réel Applied Biosystems™ contiennent une référence interne passive pour normaliser les fluctuations de fluorescence non liées à la PCR. La normalisation avec une référence interne passive minimise la variabilité de puits-à-puits qui peut avoir toutes sortes de causes, comme des erreurs de pipetage et l’évaporation de l’échantillon. La référence passive est également essentielle à l’obtention de résultats précis lorsque plusieurs sondes (avec différents colorants rapporteurs) sont combinées dans un seul tube.
    Remarque : Consultez le manuel de l’utilisateur ou la notice pour obtenir des informations sur la licence restreinte et sur la marque. Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type d’étalonnage Étalons de référence internes passifs
    Contenu et stockage Jeu(x) et modèle(s) d’amorces-sondes de contrôle
    Modèle de contrôle ADN génomique humain
    Format Tube
    GC-Rich PCR Performance Faible
    Méthode PCR qPCR
    Vitesse de réaction Étalon
    Modification interne de la sonde Extincteur Tamra™ (3’), FAM (5’)
    Marqueur ou colorant FAM
    Gamme de produits TaqMan
    Type de produit Réactifs de PCR en temps réel
    Quantité 100 reactions
    Conditions d’expédition Glace carbonique
    Espèces Humaine
    Suffisant pour 100 réactions
    Cible RNase P
    Nbre de réactions 100 réactions