Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P Instrument Verification Plate, 96-well
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Includes
Contient une plaque de 96 puits à réaction pré-chargée et scellée avec le test de nucléase 5’ utilisant les réactifs RNase P TaqMan™, y compris les amorces et les sondes.
La plaque de vérification d’instrument RNase P TaqMan™ est utilisée pour vérifier les performances du système de PCR en temps réel Applied Biosystems™ 7900HT à 96 puits, et les systèmes de détection de séquences ABI PRISM™ 7000 et 7700. La plaque de vérification d’instrument RNase P TaqMan est une plaque de PCR à 96 puits préchargée avec les réactifs nécessaires pour détecter et quantifier les copies génomiques du gène RNase P humain, un gène à copie unique codant la fraction d’ARN de l’enzyme RNase P.Chaque puits contient un mélange de réaction préchargée (mélange maître 1X TaqMan™ Universal PCR, des amorces RNase P et une sonde, marquée par colorant FAM™), ainsi qu’un modèle.La plaque de vérification d’instrument RNase P TaqMan™ satisfait les mêmes exigences que les installations des systèmes de PCR en temps réel Applied Biosystems™ 7900HT à 96 puits et des systèmes de détection de séquences ABI PRISM™ 7000 et 7700.Pour pouvoir être installés, les instruments doivent pouvoir être capables de distinguer un nombre d’équivalents génomiques compris entre 5 000 et 10 000, avec un niveau de confiance de 99,7 % pour un traitement d’échantillons ultérieur au sein d’un puits unique.Pour garantir la précision des résultats, Applied Biosystems™ vous recommande de vérifier les performances de votre instrument tous les six mois.
Certifications
l
Spécification
Spécification
| Format | 96-well |
| Contenu et stockage | Contient une plaque de 96 puits à réaction préchargée et scellée avec le test de nucléase de 5’ utilisant les réactifs RNaseP TaqMan™, y compris les amorces et les sondes. Conserver entre -15 et 25°C. Conserver à l’abri de la lumière. |
| Colorant étalonné | FAM |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7000, système 7700, système 7900HT |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Type de produit | Plaque de vérification d’instrument |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel (qPCR) |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Quantité | 1 plaque à 96 puits |
| Afficher plus |