Learn More
Applied Biosystems™ Dosage TaqMan™ Rodent microARN A v2,0
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Le Dosage TaqMan™ Rodent micro-ARN A v2,0 Applied Biosystems™ contient 384 dosages de micro-ARN TaqMan™ permettant une quantification précise de 335 et 226 micro-ARN uniques pour la souris et le rat, respectivement, en seulement 5 heures. Trois contrôles endogènes de dosage de Micro-ARN TaqMan sont inclus pour faciliter la normalisation des données et un dosage de micro-ARN TaqMan™ non lié à l’humain est inclus comme en tant que contrôle négatif. Des détails sur les dosages inclus sont disponibles dans le fichier Carte des dosages. L’achat des amorces Megaplex™ RT, groupe de rongeurs A est nécessaire pour exécuter ce dosage. Une étape de préamplification supplémentaire est activée par les amorces PreAmp Megaplex™, le groupe de rongeurs A pour les situations où la sensibilité est de la plus haute importance et / ou l’échantillon est limitant.
Dosages micro-ARN TaqMan™
permettent de profiter de tous les avantages des dosages de micro-ARN TaqMan™ offerts dans une carte microfluidique préconfigurée, minimisant la variabilité expérimentale et les efforts nécessaires pour réaliser les dosages de micro-ARN 384 TaqMan™ en parallèle.
Les amorces Megaplex™ RT sont des amorces RT hautement multiplexées conçues pour convertir jusqu’à 381 miARN en ADNc avant l’analyse en temps réel et simplifient le dosage de micro-ARN TaqMan™ v2,0. Lorsque la sensibilité est de la plus haute importance, et / ou l’échantillon limiteant, les amorces PreAmp Megaplex™ fournissent une étape de préamplification en option. Les dosages de micro-ARN TaqMan™ v2,0 et les groupes d’amorces Megaplex™ permettent de créer un profil d’expression complet compatible avec la miRBase v10 en moins de 5 heures, offrant ainsi la solution parfaite pour le profilage de miARN.
Simplifie la manipulation des échantillons et augmente le rendement des échantillons
Suite à la transcription inverse des cibles de miARN à l’aide d’amorces Megaplex RT et d’une préamplification optionnelle à l’aide d’amorces Megaplex PreAmp, le Master Mix II TaqMan™ Universal PCR est associé simplement à chaque réaction et pipeté dans chacun des huit orifices d’alimentation en échantillon du dosage TaqMan™, simplifiant ainsi la manipulation des échantillons et augmentant le rendement des échantillons.
Offre une protection complète de Sanger miRBase v10
Les groupes d’amorces Megaplex™ RT et les amorces PreAmp sont disponibles pour les espèces humaines et les espèces de rongeurs, et consistent en un contenu présélectionné et apparié dans une série de groupes d’amorces et de dosages de micro-ARN TaqMan™ v2,0. Le contenu est dérivé de miRBase v10 et fournit une protection de Sanger presque complète avec les dosages de micro-ARN TaqMan™ les plus récents. Chaque dosage (humain ou rongeur) contient une sélection de dosages de contrôle endogène soigneusement sélectionnés, vous offrant une variété d’options pour la normalisation des données. Il convient de noter en particulier l’inclusion d’un nouveau dosage U6 de mammifères, répété quatre fois sur chaque carte, et d’un dosage non lié aux espèces de mammifères, lle ath-miR159a, qui fournit un contrôle du processus.
Idéal pour le profilage de miARN
Le flux de travail hautement rationalisé— associé à la haute spécificité, la sensibilité et la gamme dynamique des dosages™ TaqMan— font de cette solution un produit idéale pour le profilage de miARN, en particulier par rapport aux microarrays.
Dosages micro-ARN TaqMan™
permettent de profiter de tous les avantages des dosages de micro-ARN TaqMan™ offerts dans une carte microfluidique préconfigurée, minimisant la variabilité expérimentale et les efforts nécessaires pour réaliser les dosages de micro-ARN 384 TaqMan™ en parallèle.
Les amorces Megaplex™ RT sont des amorces RT hautement multiplexées conçues pour convertir jusqu’à 381 miARN en ADNc avant l’analyse en temps réel et simplifient le dosage de micro-ARN TaqMan™ v2,0. Lorsque la sensibilité est de la plus haute importance, et / ou l’échantillon limiteant, les amorces PreAmp Megaplex™ fournissent une étape de préamplification en option. Les dosages de micro-ARN TaqMan™ v2,0 et les groupes d’amorces Megaplex™ permettent de créer un profil d’expression complet compatible avec la miRBase v10 en moins de 5 heures, offrant ainsi la solution parfaite pour le profilage de miARN.
Simplifie la manipulation des échantillons et augmente le rendement des échantillons
Suite à la transcription inverse des cibles de miARN à l’aide d’amorces Megaplex RT et d’une préamplification optionnelle à l’aide d’amorces Megaplex PreAmp, le Master Mix II TaqMan™ Universal PCR est associé simplement à chaque réaction et pipeté dans chacun des huit orifices d’alimentation en échantillon du dosage TaqMan™, simplifiant ainsi la manipulation des échantillons et augmentant le rendement des échantillons.
Offre une protection complète de Sanger miRBase v10
Les groupes d’amorces Megaplex™ RT et les amorces PreAmp sont disponibles pour les espèces humaines et les espèces de rongeurs, et consistent en un contenu présélectionné et apparié dans une série de groupes d’amorces et de dosages de micro-ARN TaqMan™ v2,0. Le contenu est dérivé de miRBase v10 et fournit une protection de Sanger presque complète avec les dosages de micro-ARN TaqMan™ les plus récents. Chaque dosage (humain ou rongeur) contient une sélection de dosages de contrôle endogène soigneusement sélectionnés, vous offrant une variété d’options pour la normalisation des données. Il convient de noter en particulier l’inclusion d’un nouveau dosage U6 de mammifères, répété quatre fois sur chaque carte, et d’un dosage non lié aux espèces de mammifères, lle ath-miR159a, qui fournit un contrôle du processus.
Idéal pour le profilage de miARN
Le flux de travail hautement rationalisé— associé à la haute spécificité, la sensibilité et la gamme dynamique des dosages™ TaqMan— font de cette solution un produit idéale pour le profilage de miARN, en particulier par rapport aux microarrays.
Spécification
Spécification
| Type | TaqMan™ Puce à microARN A de rongeur v2.0 |
| Format | Carte microfluidique à 384 puits |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel (qPCR), analyse de micro-ARN et d’ARN non codant |
| Comprend | 384 puits de dosage et CD d’informations |
| Quantité | 4 paquets |