Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human LDL Pathways
Code produit 10621386 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 plaque standard
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10621386 1 plaque standard 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10621386 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4414091
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Contient 44 dosages aux gènes associés aux LDL et 4 dosages aux gènes de contrôle endogènes candidats. Tous les dosages sont plaqués en double.
  • Le panel de dosages de cette plaque cible les gènes codant des apolipoprotéines, des membres de la famille de composants complémentaires de gènes, des récepteurs LDL, de la relaxine et de la famille de protéines liées à la LDL
  • D’autres gènes sont impliqués dans l’adhérence cellulaire, la migration cellulaire, la prolifération, l’immunité, le cancer et d’autres fonctions liées aux LDL
  • Les gènes qui jouent un rôle dans les maladies cardiovasculaires sont également représentés sur le panel
  • Les plaques de signature génétique sont des plaques à 96 puits préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état de maladie spécifique.
  • Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple
  • Pratique ; amorce pour PCR séchée et ensembles de sondes TaqMan™ fournis dans une plaque de 96 puits ; ajoutez simplement le Master Mix et votre échantillon
  • Même qualité de dosage TaqMan™, Nouveau format
  • Les plaques TaqMan™ Array contiennent les mêmes™ dosages de l’expression génétique TaqMan de haute qualité (amorces PCR et ensembles de sondes TaqMan™) qui sont disponibles dans le commerce depuis des années dans un format à 96 puits, pratique et sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Plaque Array
Format Plaque à 96 matrices
Espèces Humaine
Contenu et stockage Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 20 µl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C.
Forme Séché
Comprend Dosage TaqMan pour une réaction de 20 ul
Modification interne de la sonde MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’)
Marqueur ou colorant FAM
Gamme de produits TaqMan
Méthode de purification Étalon
Quantité 1 plaque standard
Vitesse de réaction Étalon
Catégorie de recherche Immunologie, neurobiologie, oncologie, voie(s) liée(s) aux biomarqueurs, inflammation, matrice extracellulaire & adhérence cellulaire, recherche cardiovasculaire