Learn More
Applied Biosystems™ TaqPath™ 1-Step Multiplex Master Mix
Code produit 15661832 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,5 ml
10 mL
5 x 1 ml
Conditionnement:
0.50mL
10mL
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15661832 0,5 ml 0.50mL
15671832 5 x 1 ml 5 pièces
15681832 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15661832 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A28525
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Master Mix 4X RT-qPCR à tube unique qui permet une détection sensible et reproductible d’un maximum de quatre cibles ARN (ou ADN) différentes dans une seule réaction multiplex.
Particulièrement utile pour la détection des virus ARN et les flux de travail d’expression génétique à haut débit, le mélange comprend une transcriptase inverse MMLV thermostable, des dNTP, de l’UNG, un colorant MUSTANG PURPLE™ (référence passive) et une ADN polymérase rapide thermostable, le tout dans un seul tube.
Ce format 4X à un seul tube facilite la mise en place de la réaction - il suffit d’ajouter le test et l’échantillon fournis par l’utilisateur.Avec des performances reproductibles même en présence d’inhibiteurs, associées à un contrôle de qualité rigoureux pour minimiser la variation de lot à lot, le Master Mix TaqPath One-Step Multiplex est un choix supérieur pour vos tests de diagnostic multiplex ou vos besoins de développement.
Le Master Mix TaqPath 1-Step Multiplex est un mélange RT-qPCR 4X rapide, à un seul tube, qui permet la détection sensible et reproductible de jusqu’à quatre cibles ARN/ADN différentes dans une seule réaction multiplex. Particulièrement utile pour le diagnostic, la détection de virus et les flux de travail d’expression génétique à haut débit, le mélange inclut la transcriptase inverse MMLV thermostable, les dNTP, UNG, le colorant MUSTANG PURPLE (référence passive) et l’ADN polymérase thermostable rapide, le tout dans un seul tube. TaqPath est fabriqué dans le cadre d’un solide système de gestion de la qualité ISO13485 et est conçu pour produire des performances constantes lot après lot.
Ce format 4X à un seul tube facilite la mise en place de la réaction : il suffit d’ajouter le test et l’échantillon fournis par l’utilisateur (Figure 1). Avec des performances reproductibles même en présence d’inhibiteurs, associées à un contrôle de qualité rigoureux pour minimiser la variation de lot à lot, le Master Mix TaqPath 1 étape Multiplex est un choix supérieur pour vos tests de diagnostic multiplex ou vos besoins de développement.
Les caractéristiques du Master Mix TaqPath 1 étape Multiplex sont les suivantes :
• Haute sensibilité pour détecter les cibles à faible copie avec des résultats CT reproductibles
• Large plage dynamique avec des cibles ARN et ADN
• Optimisé pour le multiplexage jusqu’à quatre cibles simultanément avec le colorant de référence MUSTANG PURPLE
• Tolérance aux inhibiteurs couramment rencontrés dans les échantillons cliniques
• Les contrôles avancés de la production et des processus de fabrication garantissent la cohérence d’un lot à l’autre
• Ensemble de conformité contenant les documents de conformité les plus fréquemment demandés, disponible ci-dessous
Haute sensibilité
Pour permettre une détection reproductible des agents pathogènes et des transcrits à faible titre, le Master Mix TaqPath 1 étape Multiplex a été optimisé en tant que Master Mix 4X à concentration plus élevée qui vous permet d’introduire plus d’échantillons dans chaque réaction, augmentant ainsi la sensibilité, même dans les réactions à faible volume. La Figure 1 illustre la cohérence des résultats obtenus lors de la détection de 10 copies de la cible ARN.
Large gamme dynamique compatible avec l’ARN et l’ADN
Le Master Mix TaqPath 1 étape Multiplex a été optimisé pour offrir une spécificité et une gamme dynamique élevées pour une utilisation avec des cibles ARN et ADN. Puisque les laboratoires de virologie testent souvent à la fois les virus ARN et ADN, le Master Mix TaqPath 1 étape Multiplex est conçu pour utiliser un seul protocole pour doser les deux types d’acide nucléique. Cette flexibilité d’entrée peut aider à rationaliser le nombre de flux de travaux différents dans votre laboratoire afin d’améliorer l’efficacité. La Figure 2 illustre l’excellente linéarité de la PCR sur une série de dilutions d’ARN de 6 logs, tandis que la Figure 3 illustre une plage dynamique linéaire de 6 logs pour les cibles ARN et ADN.
Optimisé pour le multiplexage
Le Master Mix TaqPath 1 étape Multiplex a été validé pour multiplexer jusqu’à quatre cibles simultanément, ce qui permet d’exécuter des cibles et/ou des contrôles supplémentaires simultanément à des fins d’efficacité ou de contrôle de la qualité. Plutôt que d’inclure le colorant ROX en référence passive, le Master Mix Multiplex TaqPath 1 étape inclut le colorant MUSTANG PURPLE à plus longue longueur d’onde d’émission en référence passive. Ce colorant de référence passif à plus longue longueur d’onde permet de mesurer le colorant JUN, ou un colorant de longueur d’onde d’émission similaire, dans le canal précédemment utilisé pour mesurer le colorant ROX. La Figure 3 illustre les performances du Master Mix TaqPath 1 étape Multiplex dans des réactions 4 plex avec des cibles ARN et ADNc.
Tolérant aux inhibiteurs
Contrairement aux autres Master Mix du marché, la formulation exclusive du Master Mix TaqPath 1 étape T-qPCR permet d’obtenir des performances robustes même en présence de substances qui peuvent normalement inhiber la PCR, comme l’héparine, l’hématine ou l’EDTA, ce qui augmente votre confiance lorsque vous travaillez avec une variété d’échantillons cliniques complexes. Les Master Mix TaqPath démontrent une tolérance accrue aux inhibiteurs par rapport aux mélanges concurrents (Figure 4).
Contrôle de la production et des processus de fabrication
Le Master Mix TaqPath 1 étape Multiplex est fabriqué dans le cadre d’un système de gestion de la qualité solide qui utilise des matières premières de qualité traçable et des procédures opérationnelles validées. Grâce aux contrôles établis depuis l’achat jusqu’à la version CQ, la fabrication de produits TaqPath est conçue pour produire un lot de produit à la performance homogène après le lot.
Réactif à usage général fabriqué selon les BPFa
Les Master Mix TaqPath sont des réactifs à usage général étiquetés “Pour usage en laboratoire” et fabriqués dans un établissement certifié ISO 13485 et enregistré auprès de la FDA, qui respecte les principes des BPFa.
Pack de conformité
Afin de répondre efficacement à vos besoins en matière de conformité, les documents de conformité fréquemment demandés sont disponibles ici :
• Déclaration de qualité concernant les bonnes pratiques de fabrication actuelles (BPFa) auxquelles adhèrent les Master Mix TaqPath
• Certificat d’analyse (COA) détaillé spécifique au lot (voir ci-dessous dans la section Documents & Téléchargements)
• Déclaration de stabilité de produit
• Support d’évaluation de fournisseur
   -- Auto-évaluation remplie
   -- Certificats ISO du site de fabrication
• Pour les questions concernant la conformité à EU Reach, envoyez un e-mail à LSGChemicalCompliance@thermofisher.com
• Déclaration ESB/EST
• Enregistrement des changements de la notification de contrôle
Vous ne trouvez pas le document de conformité que vous recherchez ? L’assistance technique est là pour vous aider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 4X
Contenu et stockage Contient un tube de 0,5 ml de 4 x master mix RT-qPCR suffisant pour 100 réactions de 20μlitres.
À conserver au congélateur (-5°C à -30°C).
Méthode de détection Amorce-sonde
Format Tube
Méthode PCR RT-qPCR en 1 étape
Polymérase ADN polymérase Fast
Vitesse de réaction Rapide ou standard
À utiliser avec (équipement) QuantStudio 6 Pro Real-Time PCR System or QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 3 or 5, QuantStudio 6/QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 12K Flex, QuantStudio Dx, ViiA 7, 7500 , 7500 Fast, 7500 Fast Dx
Capacité multiplex Up to 4-plex
Colorant de référence passive Mustang Purple
Gamme de produits TaqPath
Type de produit Master Mix de qPCR
Quantité 0,5 ml
Sensibilité Down to 10 copies
Conditions d’expédition Glace carbonique
Suffisant pour 100 réactions de 20 μl
Spécificité cible RNA only, Both RNA and DNA
À utiliser avec (application) Expression génétique, Microbial Detection
Thermostabilité Not Applicable
Nbre de réactions 100 réactions
Type d’échantillon ADN, ARN
Volume 0,5 mL
Comprend dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) High