Learn More
Applied Biosystems™ TaqPath™ 1-Step Multiplex Master Mix (No ROX)
Code produit 15631832 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 0,5 ml
5 x 1 ml
1 x 10 ml
Conditionnement:
0.50mL
10mL
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15631832 1 x 0,5 ml 0.50mL
15641832 5 x 1 ml 5 pièces
15651832 1 x 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15631832 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A28521
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Un seul tube, Master Mix 4X RT-qPCR à tube unique qui permet une détection sensible et reproductible d’un maximum de quatre cibles ARN (ou ADN) différentes dans une seule réaction multiplex.
Particulièrement utile pour la détection de virus d’ARN et les flux de travail d’expression génétique à haut débit, le mélange inclut la transcriptase inverse MMLV thermostable, les dNTP, UNG et l’ADN polymérase thermostable rapide, le tout dans un seul tube.
Ce format 4X à tube unique facilite la configuration de la réaction : il suffit d’ajouter un dosage et un échantillon fournis par l’utilisateur. Avec des performances reproductibles même en présence d’inhibiteurs, associées à un contrôle de qualité rigoureux pour minimiser la variation de lot à lot, le Master Mix (pas de ROX) TaqPath One-Step Multiplex est un choix supérieur pour vos tests de diagnostic multiplex ou vos besoins de développement.
Le Master Mix TaqPath 1 étape Multiplex (sans ROX) est un mélange RT-qPCR 4X rapide, à un seul tube, qui permet la détection sensible et reproductible de jusqu’à quatre cibles ARN/ADN différentes dans une seule réaction multiplex. Particulièrement utile pour le diagnostic, la détection virale et les flux de travail d’expression génétique à haut débit, le mélange inclut la transcriptase inverse MMLV thermostable, les dNTP, l’UNG et l’ADN polymérase thermostable rapide, le tout dans un seul tube. TaqPath est fabriqué dans le cadre d’un solide système de gestion de la qualité ISO13485 et est conçu pour produire des performances constantes lot après lot.
Ce format 4X à un seul tube facilite la mise en place de la réaction : il suffit d’ajouter le test et l’échantillon fournis par l’utilisateur (Figure 1). Avec des performances reproductibles même en présence d’inhibiteurs, associées à un contrôle de qualité rigoureux pour minimiser la variation de lot à lot, le Master Mix TaqPath 1 étape Multiplex (sans ROX) est un choix supérieur pour vos tests de diagnostic multiplex ou vos besoins de développement.
Les caractéristiques du Master Mix TaqPath 1 étape Multiplex sont les suivantes :
• Haute sensibilité pour détecter les cibles à faible copie avec des résultats CT reproductibles
• Six journaux de plage dynamique avec des cibles ARN et ADN
• Optimisé pour le multiplexage jusqu’à quatre cibles simultanément sans un colorant de référence passive
• Tolérance aux inhibiteurs couramment rencontrés dans les échantillons cliniques
• Ensemble de conformité contenant les documents de conformité les plus fréquemment demandés, disponible ci-dessous
Haute sensibilité
Pour permettre une détection reproductible des agents pathogènes et des transcrits à faible titre, le Master Mix TaqPath 1 étape Multiplex (sans ROX) a été optimisé en tant que Master Mix 4X à concentration plus élevée qui vous permet d’introduire plus d’échantillons dans chaque réaction, augmentant ainsi la sensibilité, même dans les réactions à faible volume. La Figure 1 illustre la cohérence des résultats obtenus lors de la détection de 10 copies de la cible ARN.
Large gamme dynamique compatible avec l’ARN et l’ADN
Le Master Mix TaqPath 1 étape Multiplex (sans ROX) a été optimisé pour offrir une spécificité et une gamme dynamique élevées pour une utilisation avec des cibles ARN et ADN. Puisque les laboratoires de virologie testent souvent à la fois les virus ARN et ADN, le Master Mix TaqPath 1 étape Multiplex (sans ROX) est conçu pour utiliser un seul protocole pour doser les deux types d’acide nucléique. Cette flexibilité d’entrée peut aider à rationaliser le nombre de flux de travaux différents dans votre laboratoire afin d’améliorer l’efficacité. La Figure 2 illustre l’excellente linéarité de la PCR sur une série de dilutions d’ARN de 6 logs, tandis que la Figure 3 illustre une plage dynamique linéaire de 6 logs pour les cibles ARN et ADN.
Optimisé pour le multiplexage
Le Master Mix TaqPath 1 étape Multiplex a été validé pour multiplexer jusqu’à quatre cibles simultanément, ce qui permet d’exécuter des cibles et/ou des contrôles supplémentaires simultanément à des fins d’efficacité ou de contrôle de la qualité. Le mélange ne comprend pas de colorant de référence passif, ce qui permet de mesurer le colorant JUN, ou un colorant de longueur d’onde d’émission similaire, dans le canal précédemment utilisé pour mesurer le colorant ROX. La Figure 3 illustre les performances du Master Mix TaqPath 1 étape Multiplex (sans ROX) dans des réactions 4 plex avec des cibles ARN et ADNc.
Tolérant aux inhibiteurs
Contrairement aux autres Master Mix du marché, la formulation exclusive du Master Mix TaqPath 1 étape RT-qPCR (sans ROX) permet d’obtenir des performances robustes même en présence de substances qui peuvent normalement inhiber la PCR, comme l’héparine, l’hématine ou l’EDTA, ce qui augmente votre confiance lorsque vous travaillez avec une variété d’échantillons cliniques complexes. Les Master Mix TaqPath démontrent une tolérance accrue aux inhibiteurs par rapport aux mélanges concurrents (Figure 4).
Contrôle de la production et des processus de fabrication
Le Master Mix TaqPath 1 étape Multiplex (sans ROX) est fabriqué dans le cadre d’un solide système de gestion de la qualité ISO13485 qui utilise des matières premières de qualité traçable et des procédures opérationnelles validées. Grâce aux contrôles établis depuis l’achat jusqu’à la version CQ, la fabrication de produits TaqPath est conçue pour produire un lot de produit à la performance homogène après le lot. La figure 5 montre que la cohérence d’un lot CT à un autre est conservée dans plusieurs dosages avec différents attributs et niveaux d’entrée cible.
Compatibilité élevée avec les instruments
La formulation (sans ROX) du Master Mix TaqPath 1 étape Multiplex peut être exécutée dans des conditions de cycle rapide ou standard avec des performances équivalentes sur une grande variété de systèmes de PCR en temps réel incluant les systèmes de PCR en temps réel Applied Biosystems 7500, 7500 Fast, 7500 Fast Dx, QuantStudio 3, 5, 6, 7, 12k, Dx, et ViiA 7.
Réactif à usage général fabriqué selon les BPFa
Le Master Mix TaqPath 1 étape RT-qPCR est un réactif à usage général (GPR), marqué ‘Pour un usage en laboratoire’ et fabriqué dans un établissement certifié ISO 13485 et enregistré auprès de la FDA, qui respecte les principes des BPFa.
Ensemble de conformité
Afin de répondre efficacement à vos besoins en matière de conformité, les documents de conformité fréquemment demandés sont disponibles ici :
• Déclaration de qualité concernant les bonnes pratiques de fabrication actuelles (BPFa) auxquelles adhèrent les Master Mix TaqPath
• Certificat d’analyse (COA) détaillé spécifique au lot (voir ci-dessous dans la section Documents & Téléchargements)
• Déclaration de stabilité de produit
• Support d’évaluation de fournisseur
   -- Auto-évaluation remplie
   -- Certificats ISO du site de fabrication
• Pour les questions concernant la conformité à EU Reach, envoyez un e-mail à 'LSGChemicalCompliance@thermofisher.com'
• Déclaration ESB/EST
• Enregistrement du contrôle des changements de la notification de contrôle
Vous ne trouvez pas le document de conformité que vous recherchez ? L’assistance technique est là pour vous aider.
Produits associés
Le Master Mix TaqPath 1 étape est disponible dans trois formulations différentes :
Master Mix TaqPath 1 étape qRT-PCR (réf. A15300)—inclut un colorant ROX en référence passive
Master Mix TaqPath 1 étape Multiplex (réf. A28525)—inclut un colorant MUSTANG PURPLE en référence passive
Le Master Mix TaqPath 1 étape Multiplex (sans ROX) (cette page)—n’inclut pas de colorant de référence passive.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contient un tube de 0,5 ml de Master Mix 4X RT-qPCR suffisant pour 100 réactions de 20 μl.
Conserver au congélateur (entre -5 et -30°C).
Méthode de détection Amorce-sonde
Format Tube
Méthode PCR RT-qPCR en 1 étape
Vitesse de réaction Rapide ou standard
À utiliser avec (équipement) QuantStudio 6 Pro or QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 3 or 5, QuantStudio 6/QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 12K Flex, QuantStudio Dx, ViiA 7, 7500, 7500 Fast, 7500 Fast Dx, or use a compatible real-time PCR instrument from another supplier
Capacité multiplex Up to 4-plex
Colorant de référence passive None
Gamme de produits TaqPath
Type de produit Master Mix Multiplex en 1 étape (sans Rox)
Quantité 1 x 0,5 ml
Sensibilité Down to 10 copies
Conditions d’expédition Glace carbonique
Spécificité cible RNA only, Both RNA and DNA
À utiliser avec (application) Expression génétique, Détection des virus, Presence/Absence
Thermostabilité Not Applicable
Type d’échantillon ADN, ARN
Comprend dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) High