Learn More
Applied Biosystems™ TaqPath™ BactoPure™ Microbial Detection Master Mix
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
TaqPath BactoPure Microbial Detection Master Mix is optimized for rapid low-level microbial detection even in the presence of PCR inhibitors. All lots are functionally tested to help ensure lot-to-lot reproducibility for Ct and dynamic range consistency across a wide variety of assays. This General Purpose Reagent, labeled 'For Laboratory Use', is manufactured in an ISO 13485-certified and FDA-registered facility that adheres to the principles of current good manufacturing practices (cGMP).
- Le mélange TaqPath™ BactoPure™ Microbial Detection Master Mix est optimisé pour assurer une détection rapide de faibles concentrations de micro-organismes, même en présence d’inhibiteurs de la PCR
- Utilise le colorant ROX™ comme référence passive et est recommandé pour les réactions allant de 1 sonde (réactions uniplexes) à 3 sondes (réactions triplexes)
- Détection homogène de faibles concentrations de marqueurs bactériens, fongiques, de mammifères, d’ADN viral et de résistance aux antibiotiques
- Tolère les inhibiteurs de la PCR généralement présents dans les applications biopharmaceutiques, de diagnostic moléculaire et de recherche utilisant des échantillons purifiés et des lysats bruts
- Une gamme dynamique étendue (jusqu’à 8 logs) permet une détection précise dans les échantillons présentant des concentrations faibles comme élevées
- La gamme dynamique dépend du dosage et de la concentration du modèle dans l’échantillon, ainsi que de la composition du mélange Master Mix (les résultats individuels peuvent varier)
- La fonctionnalité de tous les lots est testée afin de garantir une reproductibilité interlots pour la cohérence du cycle seuil (Ct) et de la gamme dynamique dans une grande variété de dosages
- Fabriqué dans une installation certifiée conforme à la norme ISO 13485 et homologuée par la FDA, qui respecte les principes des bonnes pratiques de fabrication actuelles (BPFa)
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Contient 2 mélanges TaqPath BactoPure Microbial Detection Master Mix, comprenant : • ADN polymérase AmpliTaq Fast pour démarrage à chaud • Uracile ADN glycosylase (UDG) thermolabile • dNTP (avec dUTP) • Colorant ROX (référence passive) • Tampon optimisé À conserver entre 2 et 8°C. |
| Méthode de détection | Primer-probe |
| Méthode PCR | qPCR |
| Vitesse de réaction | Rapide ou standard |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7500 Fast, système 7500, QuantStudio™ 5 0,2 ml, QuantStudio™ 5 0,1 ml, QuantStudio™ 5 Dx, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 12k Flex |
| Capacité multiplex | Up to 3-plex |
| Colorant de référence passive | ROX (pré-mélangé) |
| Gamme de produits | TaqPath™ |
| Quantité | 5 x 1 mL |
| Sensibilité | Down to 1 copy |
| Show More |
Pour un usage en laboratoire