Learn More
Applied Biosystems™ Master Mix multiplex TaqPath™ ProAmp™
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
TaqPath ProAmp Multiplex Master Mix is for higher multiplexing (up to four targets) in high-throughput genotyping and copy number variation protocols requiring uncompromising reliability and accuracy, even in the presence of inhibitors commonly found in clinical samples. It is designed to deliver sensitive and confident results from genomic DNA targets on a broad range of qPCR instrument platforms. TaqPath ProAmp Multiplex Master Mix is manufactured under a strong ISO13485 quality management system and designed to produce consistent product performance lot after lot.
Le Master Mix TaqPath ProAmp Multiplex est conçu pour un multiplexage plus élevé (jusqu’à quatre cibles) dans les protocoles de génotypage à haut débit et de variation du nombre de copies nécessitant une fiabilité et une précision irréprochable, même en présence d’inhibiteurs couramment présents dans les échantillons cliniques. Il est conçu pour fournir des résultats sensibles et fiables à partir de cibles d’ADN génomique sur différentes plateformes d’instruments qPCR. Le Master Mix TaqPath ProAmp Multiplex est fabriqué dans le cadre d’un solide système de gestion de la qualité ISO13485 et est conçu pour produire des performances constantes lot après lot.
Deux formulations TaqPath ProAmp Master Mix pour différents besoins de débit
• Master Mix TaqPath ProAmp (réf. A30871)—comprend un colorant de référence passive ROX pour un multiplexage plus faible jusqu’à trois cibles
• Master Mix TaqPath ProAmp Multiplex—comprend un colorant de référence passive MUSTANG PURPLE pour un multiplexage plus élevé jusqu’à quatre cibles
Avantages du Master Mix TaqPath ProAmp
• Qualité exceptionnelle des données—grande spécificité, plage dynamique* et reproductibilité pour le génotypage et la détermination du nombre de copies, même en présence d’inhibiteurs
• Tolérance des inhibiteurs communs dans les échantillons préparés à partir de sources humaines ou animales (écouvillons buccaux, sang et poinçons pour cartes)
• Stabilité de paillasse pré-PCR de 72 heures pour les flux de travail automatisés, grâce à notre mécanisme exclusif de démarrage à chaud d’ADN Dual-Lock Taq
• Largeur du multiplexage—deux formulations qui permettent de détecter une à quatre cibles par réaction
• Excellente uniformité de fabrication—fabriquée dans une installation certifiée ISO 13485
• Ensemble de conformité contenant les documents de conformité les plus demandés, disponibles ci-dessous
Génotypage de haute précision avec entrées de lysats bruts ou purifiés
Le génotypage précis est important lorsque l’échantillon est limité ou que les inhibiteurs de PCR sont inévitables, tels que dans les tests de diagnostic clinique. Le Master Mix TaqPath ProAmp a été optimisé pour donner des résultats précis et reproductibles, même dans les réactions de faible volume préparées avec des échantillons de lysat purifiés ou bruts. La figure ci-dessous montre une comparaison de la précision du génotypage par rapport aux mélanges concurrents pour le même ensemble de tests de génotypage TaqMan utilisant le lysat brut d’échantillons de sang. Le Master Mix TaqPath ProAmp a été optimisé pour fournir une discrimination allélique à haute spécificité, comme l’a démontré une excellente séparation de groupes dans les tracés de génotypage, que l’échantillon soit de l’ADN génomique ou du lysat brut purifié.
Analyse quantitative du nombre de copies de haute précision
Le Master Mix TaqPath ProAmp polyvalent peut également être utilisé pour la détermination très précise de la variation du nombre de copies à l’aide d’échantillons d’ADN génomique purifié. La figure ci-dessous illustre une comparaison des résultats de la variation du nombre de copies en utilisant le Master Mix TaqPath ProAmp par rapport à deux autres mélanges. Le Master Mix TaqPath ProAmp permet de déterminer avec précision le nombre de copies dans les échantillons avec jusqu’à quatre copies.
Réactif à usage général fabriqué selon les BPFa
Les Master Mix TaqPath sont des réactifs à usage général étiquetés “Pour usage en laboratoire” et fabriqués dans un établissement certifié ISO 13485 et enregistré auprès de la FDA, qui respecte les principes des BPFa.
Pack de conformité
Afin de répondre efficacement à vos besoins en matière de conformité, les documents de conformité fréquemment demandés sont disponibles ici :
• Déclaration de qualité concernant les bonnes pratiques de fabrication actuelles (BPFa) auxquelles adhèrent les Master Mix TaqPath
• Certificat d’analyse (COA) détaillé spécifique au lot (voir ci-dessous dans la section Documents & Téléchargements)
• Déclaration de stabilité de produit
• Support d’évaluation de fournisseur
-- Auto-évaluation remplie
-- Certificats ISO du site de fabrication
• Pour les questions concernant la conformité à EU Reach, envoyez un e-mail à “LSGChemicalCompliance@thermofisher.com”
• Déclaration ESB/EST
Vous ne trouvez pas le document de conformité que vous recherchez ? L’assistance technique est là pour vous aider.
La plage dynamique est une propriété à la fois du dosage et de la concentration de la matrice dans l’échantillon, ainsi que la formulation du Master Mix, de sorte que les résultats individuels peuvent varier.
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Conserver entre 2 et 8°C. |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| Méthode PCR | qPCR multiplex |
| Polymérase | ADN polymérase Taq |
| Vitesse de réaction | Rapide ou standard |
| À utiliser avec (équipement) | QuantStudio 3 or 5, QuantStudio 6/QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 12K Flex, QuantStudio Dx, ViiA 7 Real-Time PCR System ViiA 7 Dx, 7500 Fast, StepOne or StepOnePlus |
| Capacité multiplex | Up to 4-plex |
| Colorant de référence passive | Mustang Purple |
| Gamme de produits | TaqPath |
| Type de produit | Master Mix de qPCR |
| Show More |