Description
- Détection efficace et linéaire de jusqu’à 8 logs avec des tests d’expression génétique ou de miRNA
- Permet une détection fiable des matrices à faible copie avec des résultats CT reproductibles
- Performances de multiplexage robustes avec des cibles exogènes ou endogènes
- Conçu pour maintenir des performances constantes dans les réactions préassemblées jusqu’à 48 heures
- Démontre une tolérance accrue aux inhibiteurs par rapport aux mélanges concurrents
- Fabriqué avec des contrôles de production et de processus rigoureux pour garantir la cohérence d’un lot à l’autre
- Marqué “pour utilisation en laboratoire”
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur (2°C à 8°C). |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| À utiliser avec (équipement) | QuantStudio™ 12K Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6, QuantStudio™ 7 |
| Nbre de tests | 2500 réactions |
| Colorant de référence passive | ROX (pré-mélangé) |
| Quantité | 5 x 5 ml |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel (qPCR), Expression génétique, Analyse de micro-ARN |
| Type d’échantillon | ADN, ADNc |
Pour un usage en laboratoire.