Learn More
Tarafenacin D-tartrate, MedChemExpress
Code produit 16472327
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16472327 50 mg
16436198 10 mg
16416566 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16472327 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14825A
MedChemExpress Tarafenacin D-tartrate (SVT-40776 D-tartrate) is a highly selective M3 muscarinic receptor antagonist (Ki= 0.19 nM), ∼200 fold selectivity over M2 receptor.
Tarafenacin D-tartrate (SVT-40776 D-tartrate) is a highly selective M3 muscarinic receptor antagonist (Ki= 0.19 nM), ∼200 fold selectivity over M2 receptor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tarafenacin D-tartrate
CAS 1159101-48-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H26F4N2O8
Quantité 50 mg
Synonyme SVT-40776 D-tartrate
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (179.06 mM)
SMILES O=C(O[C@H]1CN2CCC1CC2)N(C3=CC=CC(F)=C3)CC4=CC(F)=C(F)C(F)=C4.O[C@@H]([C@@H](C(O)=O)O)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 558.48
Poids de la formule 558.48
Pourcentage de pureté 99.87%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation