Learn More
Buerkle™ Échantillonneur jetable TargetDispo
BIOPHARMA
Code produit 15581731 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
200 mL
Longueur (métrique):
500 mm
1000 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
20 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Stérilité Conditionnement
15581731 100 mL 500 mm Non stérile 20 pièces
15591731 100 mL 500 mm Stérile 20 pièces
15501741 200 mL 1000 mm Non stérile 20 pièces
15511741 200 mL 1000 mm Stérile 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15581731 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53934460
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.77€
    215.05€ / 20 pièces
    Économisez 10.72€
    4% de réduction
En stock
Échantillons à un point cible spécifique dans le matériau d’échantillonnage. L’échantillonneur jetable TargetDispo Buerkle™ est destiné à être utilisé avec de la poudre ou du matériau granuleux. Disponible en version stérile ou non stérile.
  • Utilisé pour prélever un échantillon de point cible selon une position dans le matériau d’échantillonnage qui a déjà été déterminée avec précision
  • L’échantillonneur perce la poudre ou le granulé lorsqu’il est fermé ; lorsqu’il atteint le point d’élimination de l’échantillon, il est ouvert puis refermé
  • L’échantillon peut être facilement vidé par la poignée ouverte
  • L’ouverture de la poignée est de 14 mm de diamètre
  • Fabriqué en salle blanche
  • Les versions stériles sont stérilisées par rayons gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Sampler
Matériau HDPE
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 3,38 oz.
Capacité (métrique) 100 mL
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Diamètre (métrique) 25 mm
Longueur (métrique) 500 mm