Learn More
Tartaric acid disodium dihydrate, MedChemExpress
Code produit 16471188
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16471188 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16471188 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYD0850
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Tartaric acid disodium dihydrate is a Acid phosphatase inhibitor, is a sodium salt used in buffers for molecular biology and cell culture applications.
Tartaric acid disodium dihydrate is a Acid phosphatase inhibitor, is a sodium salt used in buffers for molecular biology and cell culture applications.
Specifications
Nom chimique ou matériau Tartaric acid disodium dihydrate
CAS 6106-24-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C4H10Na2O8
Quantité 5 g
Synonyme Sodium tartrate dibasic dihydrate Sodium tartrate dihydrate
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (430.85 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES OC([C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O)=O.[2H2O].[2Na]
Poids moléculaire (g/mol) 232.1
Poids de la formule 232.1
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation