Learn More
Acide (+)-tartrique, extra pur, SLR, cristaux, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
Specifications
Point de fusion | 168°C |
Couleur | Blanc |
pH | 1.6 |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Quantité | 250 g |
Poids de la formule | 150.09g/mol |
Tension de vapeur | <0.1mbar at 20°C |
Forme physique | Solide |
Safety and Handling
Product Identifier
- L(+)-Tartaric acid