Learn More
Acide (+)-tartrique, extra pur, SLR, Poudre, Fisher Chemical
Code produit 10000420 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10000420 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
10784191 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
10306060 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10000420 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/0210/53
Quantité Prix
16 48.99€ / 500g
1 58.22€ / 500g
4 51.56€ / 500g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 87-69-4
Formule moléculaire C4H6O6
Poids moléculaire (g/mol) 150.09
Numéro MDL MFCD00064207
Clé InChI FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
CID PubChem 444305
ChEBI CHEBI:15671
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Spécification
Point de fusion 168°C
Couleur Blanc
pH 1.6
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 500 g
Nom IUPAC 2,3Acide dihydroxybutanedioïque
Poids de la formule 150.09g/mol
Tension de vapeur <0.1mbar at 20°C
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • L(+)-Tartaric acid