Learn More
Acide (+)-tartrique, extra pur, SLR, Poudre, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Point de fusion | 168°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 1.6 |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Quantité | 1 kg |
| Nom IUPAC | Acide (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioïque |
| Poids de la formule | 150.09g/mol |
| Tension de vapeur | <0.1mbar at 20°C |
| Forme physique | Solide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acide L (+) tartrique