Learn More
(± Acide tartrique (TRC)
Code produit 30410380
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30410380 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30410380 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT0076405G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Tartaric acid
CAS 133-37-9
Formule moléculaire C4 H6 O6
Quantité 5 g
Synonyme Butanedioic acid','2,3-dihydroxy-','(2R,3R)-rel-, Butanedioic acid','2,3-dihydroxy-','(R*,R*)-(±)-, Tartaric acid','(±)- (8CI), rel-(2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioic acid, (2RS,3RS)-Tartaric acid, (±)-Tartaric acid, Butanedioic acid','2,3-dihydroxy-','(R*,R*)-, DL-Tartaric acid, NSC 148314, Paratartaric acid, Racemic acid, Racemic tartaric acid, Uvic acid, dl-Tartaric acid
Formule InChI InChI=1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
SMILES O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Nom IUPAC Acide (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 150.09
Poids de la formule 150.0164