Learn More
MedChemExpress Tartrazine
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Quantité | 1 g |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| CAS | 1934-21-0 |
| Poids moléculaire | 534.36 g/mol |
| Synonyme | Acid Yellow 23 ∣ FD & C Yellow No. 5 |
| Cible | HBV |
| Solubilité | DMSO : 50 mg/mL (93.57 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 50 mg/mL (93.57 mM; Need ultrasonic) |