Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tartrazine, 89 %, pure
Code produit 10358380 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10358380 100 g Flacon en verre 100g
10318843 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10358380 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 191891000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.50€
    42.65€ / 100g
    Économisez 6.85€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1934-21-0 | C16H9N4Na3O9S2 | 534.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1934-21-0
Formule moléculaire C16H9N4Na3O9S2
Poids moléculaire (g/mol) 534.35
Numéro MDL MFCD00148908
Clé InChI UJMBCXLDXJUMFB-UHFFFAOYSA-K
Synonyme tartrazine, yellow 5, aizen tartrazine, trisodium salt, food yellow 4, tartrazine FD&C yellow #5, c.i. acid yellow 23, atul tartrazine, erio tartrazine, kako tartrazine
CID PubChem 164825
Nom IUPAC Trisodium;5-oxo-1-(4-sulfonatophényl)-4-[(4-sulfonatophényl)diazényl]-4H-pyrazole-3-carboxylate
SMILES C1=CC(=CC=C1N=NC2C(=NN(C2=O)C3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-])C(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tartrazine
Informations sur la décomposition >300°C
Point de fusion >300°C
Couleur Orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 89%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 25, IV, 1757
Merck Index 15, 9206
Informations sur la solubilité Solubility in water: 260g/L water (30°C)
Poids de la formule 534.35
Pourcentage de pureté 89%
Qualité Pures
Matière insoluble 0.2% max. (in water)
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Tartrazine