Learn More
Tartrazine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11355119
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11355119 25 g 25g
11365119 100 g 100g
11375119 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11355119 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17682.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
C.I.19140
It can be employed as a biological stain and a food colorant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il peut être utilisé comme colorant biologique et comme colorant alimentaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau 260 g/l (30°C).
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1934-21-0
Formule moléculaire C16H9N4Na3O9S2
Poids moléculaire (g/mol) 534.356
Numéro MDL MFCD00148908
Clé InChI UJMBCXLDXJUMFB-UHFFFAOYSA-K
Synonyme tartrazine, yellow 5, aizen tartrazine, trisodium salt, food yellow 4, tartrazine FD&C yellow #5, c.i. acid yellow 23, atul tartrazine, erio tartrazine, kako tartrazine
CID PubChem 164825
Nom IUPAC Trisodium;5-oxo-1-(4-sulfonatophényl)-4-[(4-sulfonatophényl)diazényl]-4H-pyrazole-3-carboxylate
SMILES C1=CC(=CC=C1N=NC2C(=NN(C2=O)C3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-])C(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Tartrazine
Quantité 25 g
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,9072
Informations sur la solubilité Soluble in water 260g/L (30°C).
Poids de la formule 534.37
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.