Learn More
MedChemExpress Taspoglutide
Spécification
Spécification
| Pureté | 96.85% |
| CAS | 275371-94-3 |
| Contenu et stockage | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| À utiliser avec (application) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Poids moléculaire | 3339.71 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 10 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : ≥ 28 mg/mL (8.38 mM) |
| Synonyme | ITM077∣ R1583∣ BIM51077 |