Learn More
MedChemExpress TAT (48-57)
Spécification
Spécification
| Pureté | 98.82% |
| CAS | 253141-50-3 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Poids moléculaire | 1396.65 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 5 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : 50 mg/mL (35.80 mM∣Need ultrasonic) |