Learn More
Melford Taurine
Code produit 30018860
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018860 500 g 500g
30018858 100 g 100g
30018859 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30018860 Fournisseur Melford Code fournisseur T38200500.0
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
  • Nom de la substance : acide 2-aminoéthanesulfonique
  • Numéro CAS : 107-35-7
  • Formulemoléculaire:C₂H₇NO₃S
  • Masse moléculaire : 125,15 g/mol
Spécification
CAS 107-35-7
Formule moléculaire C2H7NO3S
Quantité 500 g