Learn More
Taurine, ≥98,5 %, qualité biologie moléculaire, ultra-pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15835368 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15835368 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15835368 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J75824.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.14€
    172.65€ / 1kg
    Économisez 38.49€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Taurine
CAS 107-35-7
Point de fusion >300°C
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C2H7NO3S
Numéro MDL MFCD00008197
Quantité 1 kg
Beilstein 1751215
Synonyme taurine, tauphon, ethanesulfonic acid, 2-amino, l-taurine, 2-aminoethylsulfonic acid, o-due, 2-sulfoethylamine, taufon, aminoethanesulfonic acid, aminoethylsulfonic acid
Clé InChI XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCCS(O)(=O)=O
Nom IUPAC Acide 2-aminoéthanesulfonique
Poids moléculaire (g/mol) 125.14
CID PubChem 1123
ChEBI CHEBI:15891
Poids de la formule 125.15
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Qualité Biologie moléculaire
Forme physique Poudre cristalline