Learn More
Taurine, 99,6 %, MP Biomedicals™
Code produit 11493381 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11493381 500 g
11473381 10 g
11483381 100 g
11403391 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11493381 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210300390
 Article restreint
Expédition estimée: 19-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 107-35-7
Formule moléculaire C2H7NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 125.14
Numéro MDL MFCD00008197
Clé InChI XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrabutylammonium chloride, tetrabutyl ammonium chloride, tetra-n-butylammonium chloride, tbac, tetrabutylazanium chloride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, tetrabutylammoniumchloride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride 1:1, n,n,n-tributyl-1-butanaminium chloride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium chloride
CID PubChem 70681
ChEBI CHEBI:51988
Nom IUPAC Acide 2-aminoéthane-1-sulfonique
SMILES NCCS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Taurine
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Quantité 500 g
Poids de la formule 125.15
Pourcentage de pureté 0.996
Forme physique Poudre cristalline