Learn More
Taurine, 99+ %, pure, Fisher Chemical
Code produit 10614932 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10614932 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10614932 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/0300/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Specifications
CAS 107-35-7
Point de fusion 300°C
Couleur Blanc
pH 5
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C2H7NO3S
Numéro MDL MFCD00008197
Quantité 500 g
Synonyme taurine, tauphon, ethanesulfonic acid, 2-amino, l-taurine, 2-aminoethylsulfonic acid, o-due, 2-sulfoethylamine, taufon, aminoethanesulfonic acid, aminoethylsulfonic acid
Clé InChI XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCCS(O)(=O)=O
Nom IUPAC Acide 2-aminoéthanesulfonique
Poids moléculaire (g/mol) 125.14
CID PubChem 1123
ChEBI CHEBI:15891
Poids de la formule 125.14g/mol
Forme physique Solide en poudre