Learn More
Taurine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429573 100 g 100g
11439573 500 g 500g
11449573 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429573 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12403.22
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 107-35-7 | C2H7NO3S | 125.14 g/mol
Taurine plays an important role in cardiovascular function, skeletal muscle function, the retina and the central nervous system. It acts as an antioxidant as well as protecting against the toxicity of various substances such as lead and cadmium. It is also used in contact lens solution and an ingredient in numerous energy drinks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La taurine joue un rôle important dans la fonction cardiovasculaire, la fonction musculaire squelettique, la rétine et le système nerveux central. Il agit comme antioxydant et protège contre la toxicité de diverses substances telles que le plomb et le cadmium. Il est également utilisé dans les solutions de lentilles de contact et comme ingrédient dans de nombreuses boissons énergétiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le diméthylsulfoxyde. Insoluble dans l’éthanol absolu et l’éther diéthylique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-35-7
Formule moléculaire C2H7NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 125.14
Numéro MDL MFCD00008197
Clé InChI XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme taurine, tauphon, ethanesulfonic acid, 2-amino, l-taurine, 2-aminoethylsulfonic acid, o-due, 2-sulfoethylamine, taufon, aminoethanesulfonic acid, aminoethylsulfonic acid
CID PubChem 1123
ChEBI CHEBI:15891
Nom IUPAC Acide 2-aminoéthanesulfonique
SMILES NCCS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Taurine
Point de fusion >300°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Quantité 100 g
Beilstein 1751215
Informations sur la solubilité Soluble in water and dimethyl sulfoxide. Insoluble in absolute ethanol and diethyl ether.
Poids de la formule 125.15