Learn More
Taurine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449573
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantité Förpackningsstorlek
11449573 2500 g 2500g
11429573 100 g 100g
11439573 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11449573 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A12403.0E
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 107-35-7 | C2H7NO3S | 125.14 g/mol
Taurine plays an important role in cardiovascular function, skeletal muscle function, the retina and the central nervous system. It acts as an antioxidant as well as protecting against the toxicity of various substances such as lead and cadmium. It is also used in contact lens solution and an ingredient in numerous energy drinks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La taurine joue un rôle important dans la fonction cardiovasculaire, la fonction musculaire squelettique, la rétine et le système nerveux central. Il agit comme antioxydant et protège contre la toxicité de diverses substances telles que le plomb et le cadmium. Il est également utilisé dans les solutions de lentilles de contact et comme ingrédient dans de nombreuses boissons énergétiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le diméthylsulfoxyde. Insoluble dans l’éthanol absolu et l’éther diéthylique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-35-7
Formule moléculaire C2H7NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 125.14
Numéro MDL MFCD00008197
Clé InChI XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme taurine, tauphon, ethanesulfonic acid, 2-amino, l-taurine, 2-aminoethylsulfonic acid, o-due, 2-sulfoethylamine, taufon, aminoethanesulfonic acid, aminoethylsulfonic acid
CID PubChem 1123
ChEBI CHEBI:15891
Nom IUPAC Acide 2-aminoéthanesulfonique
SMILES NCCS(O)(=O)=O
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Taurine
Point de fusion >300°C
Quantité 2500 g
Beilstein 1751215
Merck Index 14,9074
Informations sur la solubilité Soluble in water and dimethyl sulfoxide. Insoluble in absolute ethanol and diethyl ether.
Poids de la formule 125.15
Pourcentage de pureté 99%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.