Learn More
Taurine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10721935 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10721935 25 g Flacon en plastique 25g
10174320 100 g Flacon en plastique 100g
10594101 500 g Flacon en plastique 500g
10043663 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10721935 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 166540250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.55€
    25.65€ / 25g
    Économisez 4.90€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 107-35-7 | C2H7NO3S | 125.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-35-7
Formule moléculaire C2H7NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 125.14
Numéro MDL MFCD00008197
Clé InChI XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme taurine, tauphon, ethanesulfonic acid, 2-amino, l-taurine, 2-aminoethylsulfonic acid, o-due, 2-sulfoethylamine, taufon, aminoethanesulfonic acid, aminoethylsulfonic acid
CID PubChem 1123
ChEBI CHEBI:15891
Nom IUPAC Acide 2-aminoéthanesulfonique
SMILES NCCS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Taurine
Note relative au nom 99%
Point de fusion 300°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.2% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NCH2CH2SO3H
Quantité 25 g
Beilstein 04, 528
Merck Index 15, 9211
Informations sur la solubilité Solubility in water: 65g/L (12°C). Other solubilities: insoluble in absolute ethanol,diethyl ether,soluble in dmso
Poids de la formule 125.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline