Learn More
Taurine, TRC
Code produit 17919434
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17919434 10 mg 10mg
17918984 10 g 10g
17917624 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17919434 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT00785010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-35-7
Formule moléculaire C2 H7 N O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 125.15
Synonyme 2-Aminoethanesulfonic Acid, Taurine (8CI), 2-Aminoethanesulfonic acid, 1-Aminoethane-2-sulfonic acid, 2-Aminoethane-1-sulfonic acid, 2-Aminoethylsulfonic acid, 2-Sulfoethylamine, NSC 32428, O-Due, Taufon, Taukard, Tauphon, Tauramin, β-Aminoethylsulfonic acid
Nom IUPAC Acide 2-aminoéthanesulfonique
SMILES NCCS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Taurine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
Poids de la formule 125.0147
Pourcentage de pureté >95%