Learn More
Acide taurocholique sel sodique, ≥ 97 %, qualité pratique, MP Biomedicals™
Code produit 11496332 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11496332 25 g 25g
11406342 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11496332 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210293025
Identifiants chimiques
CAS 145-42-6
Formule moléculaire C26H44NNaO7S
Poids moléculaire (g/mol) 537.688
Clé InChI JAJWGJBVLPIOOH-VXFFEJGCSA-M
Synonyme sodium taurocholate, taurocholic acid sodium salt, taurocholate sodium, taurocholate sodium salt, unii-m6n3th81no, monosodium n-choloyltaurinate, m6n3th81no, monosodium taurocholate, sodium n-choloyltaurinate, monosodium taurocholic acid
CID PubChem 131632374
Nom IUPAC sodium ;2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthren-17-yl]pentanoyl]amino]éthanesulfonate
SMILES CC(CCC(=O)NCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Taurocholic acid sodium salt
Couleur Brun-jaune
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Poids de la formule 537.7
Pourcentage de pureté ≥97%
Qualité Pratique