Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide taurocholique, hydrate de sel de sodium, 98 %
Code produit 11995541 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11995541 100 g Flacon en verre 100g
10701701 1 g Flacon en verre 1g
10617012 5 g Flacon en verre 5g
10629453 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11995541 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 230371000
 Article restreint
Expédition estimée: 20-01-2027
Ajouter au panier
L’acide taurocholique, hydrate de sel de sodium, numéro CAS 312693-83-7, également connu sous le nom d’hydrate de taurocholate de sodium, est une forme conjuguée de taurine d’acide biliaire dans le foie avec des capacités de détergent.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • L’acide taurocholique, l’hydrate de sel de sodium est un détergent d’acide biliaire anionique synthétisé à partir de l’acide cholique
  • Ce composé montre une activité cholérétique favorisant la sécrétion de bile par le foie
Applications
  • L’acide taurocholique est utilisé dans l’émulsification des lipides / graisses
  • Il est utilisé pour la solubilisation des protéines et pour la préparation d’enzymes digestives pour des applications de recherche
  • Il peut être utilisé pour déterminer les sels biliaires conjugués et non conjugués dans le sérum et le liquide jéjunal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 345909-26-4
Formule moléculaire C26H44NNaO7S
Poids moléculaire (g/mol) 537.69
Numéro MDL MFCD00150819
Clé InChI JAJWGJBVLPIOOH-IZYKLYLVSA-M
Synonyme Sodium taurocholate hydrate
CID PubChem 23687511
SMILES [Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Spécification
Nom chimique ou matériau Taurocholic acid, sodium salt hydrate
Couleur Sans désignation
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 98%
Rotation spécifique +20.0° to +25.8° (20°C, 589nm) (c=3, water)
Eau 7% max.
Nom IUPAC sodium ; 2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-17-yl]pentanoyl]amino]éthanesulfonate ; hydrate
Poids de la formule 537.7
Pourcentage de pureté ≥97.5% (TLC)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Taurocholic acid, sodium salt hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanesulfonic acid,2- [[(3.alpha., 5.beta., 7.alpha., 12.alpha.)- 3, 7, 12-trihydroxy-24-oxocholan