Learn More
Sel de sodium hydraté d'acide taurocholique, TRC
Code produit 30417926
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30417926 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30417926 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT0088511G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Taurocholic Acid Sodium Salt Hydrate
CAS 345909-26-4
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C26 H44 N O7 S . Na . 2 H2 O
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C26H45NO7S.Na.2H2O/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;;;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);;2*1H2/q;+1;;/p-1/t15-,16?,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;;;/m1.../s1
SMILES O.O.[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCCS(=O)(=O)[O-])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Nom IUPAC sodium;2-[[(4R)-4-[(3R,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-17-yl]pentanoyl]amino]éthanesulfonate;dihydrate
Poids moléculaire (g/mol) 573.72
Poids de la formule 573.2947
Pourcentage de pureté >95