Learn More
Acide taurocholique, sel sodique, MP Biomedicals™
Code produit 17811421 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17811421 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17811421 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210293090
Utilisé pour la stabilisation des protéines. Le sel sodique d’acide taurocholique de MP Biomedicals est un détergent anionique qui est le produit de conjugaison entre l’acide cholique et la taurine. C’est le principal constituant de la bile des animaux ca
Actions biochimiques :
  • Sel biliaire non sulfaté
  • Substrat de transport physiologique pour la pompe d’exportation de sel biliaire/sœur de Pgp (BSEP/spgp)
  • Cotransporteur de Na(+)/taurocholate (NTCP)
  • MRP3 dans le carnaliculaire hépatique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 145-42-6
Forme physique Poudre
Point de fusion 230°C (decomposition)(literature)
pH 6 at 7.5 (1% aq. soln.)
Quantité 500 g
Formule moléculaire C26H44NNaO7S
Synonyme sodium taurocholate, taurocholic acid sodium salt, taurocholate sodium, taurocholate sodium salt, unii-m6n3th81no, monosodium n-choloyltaurinate, m6n3th81no, monosodium taurocholate, sodium n-choloyltaurinate, monosodium taurocholic acid
Informations sur la solubilité Soluble in water (100mg/mL).
Clé InChI JAJWGJBVLPIOOH-VXFFEJGCSA-M
SMILES CC(CCC(=O)NCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C.[Na+]
Nom IUPAC sodium ;2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthren-17-yl]pentanoyl]amino]éthanesulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 537.688
CID PubChem 131632374
Poids de la formule 537.7
Pourcentage de pureté ≥97%
Qualité Pratique
Concentration or Composition (by Analyte or Components) CriticalMicelle Concentration (CMC) 3-11mM