Learn More
Acide tauroursodésoxycholique, TRC
Code produit 17954515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17954515 1 g 1g
30137970 5 g 5g
17953475 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17954515 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7793101G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14605-22-2
Formule moléculaire C26 H45 N O6 S
Poids moléculaire (g/mol) 499.7
Synonyme Ethanesulfonic acid, 2-[[(3α,5β,7β)-3,7-dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]amino]-, Taurine, N-(3α,7β-dihydroxy-5β-cholan-24-oyl)- (8CI), Tauroursodeoxycholic acid (6CI,7CI), 2-[[(3α,5β,7β)-3,7-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]amino]ethanesulfonic acid, Cholane, ethanesulfonic acid deriv., 3α,7β-Dihydroxy-5β-cholanoyltaurine, Taurolite, UR 906, Ursodeoxycholyltaurine
Nom IUPAC 2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradecahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène-17-yl]pentanoyl]amino] acide éthanassulfuronique
SMILES C[C@H](CCC(=O)NCCS(=O)(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tauroursodeoxycholic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C26H45NO6S/c1-16(4-7-23(30)27-12-13-34(31,32)33)19-5-6-20-24-21(9-11-26(19,20)3)25(2)10-8-18(28)14-17(25)15-22(24)29/h16-22,24,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33)/t16-,17+,18-,19-,20+,21+,22+,24+,25+,26-/m1/s1
Poids de la formule 499.2968
Pourcentage de pureté >95%