Läs mer
Acide tauroursodésoxycholique, TRC
Produktkod. 30137970
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantité Förpackningsstorlek
30137970 5 g 5g
17953475 500 mg 500mg
17954515 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137970 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7793105G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14605-22-2
Formule moléculaire C26 H45 N O6 S
Poids moléculaire (g/mol) 499.7
Synonyme Ethanesulfonic acid, 2-[[(3α,5β,7β)-3,7-dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]amino]-, Taurine, N-(3α,7β-dihydroxy-5β-cholan-24-oyl)- (8CI), Tauroursodeoxycholic acid (6CI,7CI), 2-[[(3α,5β,7β)-3,7-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]amino]ethanesulfonic acid, Cholane, ethanesulfonic acid deriv., 3α,7β-Dihydroxy-5β-cholanoyltaurine, Taurolite, UR 906, Ursodeoxycholyltaurine
Nom IUPAC 2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradecahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène-17-yl]pentanoyl]amino] acide éthanassulfuronique
SMILES C[C@H](CCC(=O)NCCS(=O)(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Specifications
Nom chimique ou matériau Tauroursodeoxycholic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C26H45NO6S/c1-16(4-7-23(30)27-12-13-34(31,32)33)19-5-6-20-24-21(9-11-26(19,20)3)25(2)10-8-18(28)14-17(25)15-22(24)29/h16-22,24,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33)/t16-,17+,18-,19-,20+,21+,22+,24+,25+,26-/m1/s1
Poids de la formule 499.2968
Pourcentage de pureté >95%