Learn More
Taurultam, TRC
Code produit 30413051
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30413051 10 mg
30412813 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30413051 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT00960010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38668-01-8
Formule moléculaire C3 H8 N2 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 136.17
Synonyme Tetrahydro-2H-1,2,4-thiadiazine 1,1-Dioxide, ¡1,1-Dioxoperhydro-1,2,4-thiadiazine, Perhydro-1,2,4-thiadiazine 1,1-Dioxide, Tetrahydro-2H-1,2,4-thiadiazine 1,1-Dioxide
Nom IUPAC 1,2,4-thiadiazinane 1,1-dioxide
SMILES O=S1(=O)CCNCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau Taurultam
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C3H8N2O2S/c6-8(7)2-1-4-3-5-8/h4-5H,1-3H2
Poids de la formule 136.0306
Pourcentage de pureté >95%