Learn More
BD Disques de différenciation Taxo™ : Antibiotique - Hippurate
Description
- Les organismes réagissent avec des agents chimiques imprégnés sur disques, ce qui entraîne des réactions positives ou négatives
- Combinaison de réactions positives et négatives qui aide dans l’identification de l’organisme
Spécification
Spécification
| Agents antimicrobiens | Hippurate |
| Contenu et stockage | -20°C à +8°C |
| Type d’emballage | Disque |
| Quantité | 1/boîte |
Pour un usage diagnostique in vitro. Observer les procédures de laboratoire de manipulation et de mise au rebut établies des substances infectieuses.