Learn More
Tazarotene, MedChemExpress
Description
Tazarotene (AGN 190168) is a selective retinoic acid receptor (RAR) agonist for the treatment of plaque psoriasis and acne vulgaris.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tazarotene |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 118292-40-3 |
| Couleur | Jaune clair |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C21H21NO2S |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | AGN 190168 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (142.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Afficher plus |