Learn More
Tazarotene, TRC
Code produit 17993565
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
10mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17993565 250 mg 250mg
17961795 10 mg 10mg
17962005 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17993565 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT010050250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118292-40-3
Formule moléculaire C21 H21 N O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 351.46
Synonyme Tazarotene, 3-Pyridinecarboxylic acid, 6-[2-(3,4-dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl]-, ethyl ester, 3-Pyridinecarboxylic acid, 6-[(3,4-dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl]-, ethyl ester (9CI), 2H-1-Benzothiopyran, 3-pyridinecarboxylic acid deriv., AGN 190168, Acnitaz, Tazarotene, Tazorac, Zorac
Nom IUPAC Éthyle 6-[2-(4,4-diméthyl-2,3-dihydrothiochromène-6-yl)ethynyl]pyridine-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)c1ccc(nc1)C#Cc2ccc3SCCC(C)(C)c3c2
Spécification
Nom chimique ou matériau Tazarotene
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H21NO2S/c1-4-24-20(23)16-7-9-17(22-14-16)8-5-15-6-10-19-18(13-15)21(2,3)11-12-25-19/h6-7,9-10,13-14H,4,11-12H2,1-3H3
Poids de la formule 351.1293