Learn More
Tazarotenic Acid Sulfoxide, TRC
Code produit 30132386
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30132386 100 mg 100mg
30011582 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30132386 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT010070100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 603952-64-3
Formule moléculaire C19 H17 N O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 339.41
Synonyme 6-[2-(3,4-Dihydro-4,4-dimethyl-1-oxido-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl]-3-pyridinecarboxylic Acid, 6-[(3,4-Dihydro-4,4-dimethyl-1-oxido-2H-1-benzothiopyran-' '¡6-yl)ethynyl]-3-pyridinecarboxylic Acid;
Nom IUPAC 6-[2-(4,4-dimethyl-1-oxo-2,3-dihydrothiochromen-6-yl)ethynyl]pyridine-3-carboxylic acid
SMILES CC1(C)CCS(=O)c2ccc(cc12)C#Cc3ccc(cn3)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tazarotenic Acid Sulfoxide
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H17NO3S/c1-19(2)9-10-24(23)17-8-4-13(11-16(17)19)3-6-15-7-5-14(12-20-15)18(21)22/h4-5,7-8,11-12H,9-10H2,1-2H3,(H,21,22)
Poids de la formule 339.0929